Principaux documents
BMSIPS2050PS2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, stainless steel
1 EACH
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
112,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
Diam. × L
90 mm × 400 mm
Description générale
Perfect for use is small mouth, round flasks, this stainless steel propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing