Principaux documents
Z330914
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
2 EA
125,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
125,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Joint
joint: ST/NS19/26
Caractéristiques
graduated: no
Fabricant/nom de marque
Bistabil®
Lenz 4.0141.28
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Alésage du bouchon
2.5 mm
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH