Principaux documents
Z301140
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
XA43
1 EA
51,70 €
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
51,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit XA 43
Disponibilité
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Description générale
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited