Principaux documents
Z301094
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 14/23
Synonyme(s) :
XA21
1 EA
33,00 €
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
33,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom14/23
Fabricant/nom de marque
Quickfit XA 21
Disponibilité
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Description générale
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited