Principaux documents
Z291706
Supelco
Standard autosampler vials with cap and septa, 12 x 32 mm, 8-425 thread
volume 2 mL, pre-assembled convenience pack, clear glass vial, PTFE/silicone septa
100 EA
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/silicone septa
clear glass vial
polypropylene cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425
Description générale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.