Principaux documents
Z291668
Supelco
Bouchon à vis (percé), polypropylène
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
100 EA
19,10 €
19,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
19,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
19,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
black polypropylene
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Raccords
8-425 thread
Application(s)
PFAS testing
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials