Principaux documents
Z285331
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 3000 mL, for ACE flask
1 EA
534,00 €
534,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
534,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102405
Nomenclature NACRES :
NB.76
534,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
115 V
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 3000 mL
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100B-TM568
Disponibilité
not available in EU
Sortie
530 watts
Description générale
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
  • Not CE compliant
Autres remarques
Must be used with power controller.
Informations légales
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC