Z285358
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 500 mL, for Corning® flask
436,00 €
About This Item
436,00 €
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 500 mL
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100B-TM570
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
0-400 °C temp. range
Sortie
270 watts
Description générale
- Not CE compliant