Principaux documents
Z180742
ACE gas-collecting tube
capacity 250 mL, stopcock for #3, 10 mm O.D. capillary tubing
1 EA
282,00 €
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
282,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 740150
Capacité
250 mL
Raccords
stopcock for #3
Description générale
250 mL, #3 stopcock, 10 mm O.D. capillary tubing for connecting to rubber or plastic tubing. 1:5-taper PTFE stopcock at either end and syringe sampling port can be plugged with septum. Septum not included.