Principaux documents
Z271284
Sigma-Aldrich
HI-VAC® vacuum valves
90° angle, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
Synonyme(s) :
826610-0004
1 EA
100,00 €
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
100,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
Nomenclature NACRES :
NB.79
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
O-ring tip: no
Fabricant/nom de marque
Kimble®
Orifice
0-4 mm
Diam. de la tige
9 mm
Description générale
Precision external thread for fine control. Valves may be used as a bleed up to 1/2 turn. Full open position is at 11/2 turns.
  • For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
  • Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
  • Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
  • Viton® O-rings
Informations légales
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company