Principaux documents
Z419893
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 150 mL
1 EA
36,00 €
36,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
36,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
36,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14609-0000
Capacité
150 mL
Diam. de la plaque/du plateau
70 mm
H du rebord au plateau
51 mm
Description générale
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP