Principaux documents
Z267635
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
1 EA
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
151,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
KBr
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
25 mm × 5 mm
Transmittance
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 1.53 (at 2 μm)
Description générale
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Yan Zhang et al.
Phytochemistry, 180, 112521-112521 (2020-10-26)
Three undescribed stictanes, nieblastictanes A-C, two flavicanes, nieblaflavicanes A and B, together with three already reported stictanes, along with the known compounds (+)-usnic acid, sekikaic acid, divaricatic acid, and divaricatinic acid methyl ester were isolated from an ethyl acetate extract