Z123595
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
NaCl
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
25 mm × 4 mm
Transmittance
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 1.52 (at 2 μm)
Catégories apparentées
Description générale
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Cut and polished quality crystal windows.