Principaux documents
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
1 EA
18,70 €
18,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
18,70 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
18,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Poids
227 g
Description générale
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable