Principaux documents
Z143944
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 5 mm
Synonyme(s) :
borosilicate beads
1 EA
264,00 €
4 EA
952,00 €
264,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
264,00 €
4 EA
952,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102422
Nomenclature NACRES :
NB.43
264,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate
Conditionnement
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Diamètre
5 mm
Catégories apparentées
Description générale
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.