Principaux documents
Z265268
Supelco
Adsorbent scraper
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Fabricant/nom de marque
Analtech 0500
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Description générale
Lame en acier plate de 13mm pour l′élimination rapide des adsorbants des plaques de CCM. Manche en aluminium; lame remplaçable.
Pièce de rechange