Principaux documents
Z263036
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 8 oz (250 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
12 EA
79,50 €
79,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
79,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
79,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Joint
Joints threaded neck (24-400)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216809
Capacité
8 oz (250 mL)
Diam. × H
60 mm × 136 mm
Couleur
clear
Description générale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
Informations légales
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.