Principaux documents
Z710997
Wheaton media bottle replacement cap
rubber lined cap only (size 33-430)
Synonyme(s) :
240280
200 EA
368,00 €
368,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 EA
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
368,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
WHEATON®
Caractéristiques et avantages
  • Rubber lined caps feature a nontoxic white styrene-butadiene rubber liner ideal for cell culture work
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.