Principaux documents
Z250015
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
24 EA
115,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
115,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Joint
Joints threaded neck (20-400)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 24 ea
Capacité
2 oz (60 mL)
Diam. × H
39 mm × 94 mm
Couleur
amber
Description générale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
  • The amber glass protects the contents from UV light
  • Polypropylene caps with choice of liners
Informations légales
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.