Principaux documents
Z262846
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), clear, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
12 EA
95,70 €
95,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
95,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
95,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black plastic cap
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Joint
Joints threaded neck (28-400)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216816
Capacité
16 oz (500 mL)
Diam. × H
75 mm × 168 mm
Couleur
clear
Description générale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
Informations légales
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.