Principaux documents
Z243906
Supelco
Cuve de développement CCM Aldrich® - cylindrique
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
Synonyme(s) :
TM=["Aldrich"] Cylindrical Tank
1 EA
93,10 €
6 X 1 EA
458,00 €
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
93,10 €
6 X 1 EA
458,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
D.E. × H
6.5 cm × 10.5 cm
Description générale
Peuvent être utilisées comme chambre de coloration. En verre avec couvercle. Sa taille compacte permet une bonne visibilité des plaques et une utilisation minime de solvant.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Questions
  1. do you sell the seperate lids of this tank? We have 2 broken lids, so if possible would like to buy 2 lids for the 2243906-1EA
    1 answer
    1. Yes, replacement lids are available for this product. Please see the link below to the replacement lids for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z407259