A technical drawing for this TLC developing tank is not available. The information that is available is the length x height x width. Respectively, these details are as follows: 12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm.
Z146226
Cuves de développement CCM rectangulaires, complètes
L × H × W 12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
Synonyme(s) :
TLC Developing Chambers
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × H × l
12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Note de bas de page
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
-
Do you have a technical drawing for 'Rectangular TLC developing tanks' that you can share?