Principaux documents
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
Synonyme(s) :
Synthware T216105
1 EA
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
136,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS60/12
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware T216105
D.E. × H
65 mm × 105 mm
Description générale
Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.