Principaux documents
Z242721
Sigma-Aldrich
Aldrich® cuvette washer
Synonyme(s) :
cuvette cleaning
1 EA
891,00 €
891,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
891,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
891,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Description générale
High-capacity, 100 mL solvent reservoir allows less frequent filling. Rubber cushion seals cuvette to washer and prevents chipping. Borosilicate glass with vacuum inlet and 24/40 bottom joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC