Principaux documents
Z177474
Sigma-Aldrich
Vakuwash®
1 EA
404,00 €
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
404,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Description générale
For rinsing and drying glass cuvettes. Cell is held, open end down, against a rubber cushion which closes vacuum system. Includes 500 mL PP flask, Vikem® stopper, tubing, and Vakuwash funnel.
Informations légales
Vakuwash is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP