Principaux documents
Z232718
Duran® filtering flask
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks
1 EA
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
142,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Joint
joint ST/NS neckI.D. 60 mm
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212016308
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
265 mm
Capacité
2,000 mL
D.E. du flacon/de la fiole
166 mm
Diam. du raccord cannelé
11 mm , for tube connection
D.I. du col
60 mm
Description générale
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences