Principaux documents
Z232653
Duran® filtering flask
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
conical flasks
10 EA
326,00 €
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
326,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Joint
joint ST/NS neckI.D. 24 mm
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
case of 10
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212012409
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
100 mm
Capacité
100 mL
D.E. du flacon/de la fiole
65 mm
Diam. du raccord cannelé
11 mm , for tube connection
D.I. du col
24 mm
Description générale
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences