Principaux documents
Z223220
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
1 EA
206,00 €
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
206,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Capacité
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC