Principaux documents
Z530352
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 29/32
1 EA
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
167,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS29/32
Capacité
5-7 mL
Catégories apparentées
Description générale
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC