Principaux documents
Z219371
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 19, L 24 in.
1 EA
51,30 €
51,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
51,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122002
Nomenclature NACRES :
NB.03
51,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cadence Science
Longueur
24 in.
Calibre
19
Description générale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing