Principaux documents
Z116157
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 12 in.
Synonyme(s) :
304 stainless steel needle
1 EA
66,00 €
66,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
66,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122002
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
66,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cadence Science
Longueur
12 in.
Calibre
22
Description générale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing