Principaux documents
Z215295
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
1 EA
79,30 €
79,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
79,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
79,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.455.2
Longueur
550 mm
Diam. de la pale
70 mm
Diam. de l'axe
9.5 mm