Principaux documents
Z214442
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, frit diam. 40 mm
1 EA
500,00 €
500,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
500,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
500,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS top24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Contenance du flacon/de la fiole
250 mL
Diam. du fritté
40 mm
Taille du raccord cannelé
5 mm
Description générale
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Hose barb "A" tapers from 10mm to 14mm. Barb "B" is 5mm.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC