Principaux documents
Z202851
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
1 EA
771,00 €
771,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
771,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
771,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
1,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.