Z202835
Solvent still heads
capacity 250 mL, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
Produits recommandés
Joint
bottom joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
top joint ST/NS24/40
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.