Principaux documents
Z183806
SoftGUARD® hand cream
conditions the skin to prevent and relieve chapping and irritation
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Description générale
Provides barrier protection from harsh solutions. Conditions the skin to prevent and relieve chapping and irritation.
Conditionnement
3 oz tube
Informations légales
SoftGUARD is a registered trademark of Stahmer, Weston, & Co., Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves