Principaux documents
Z183431
Sigma-Aldrich
Powerhold clamp
universal
1 EA
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
104,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
With separate safety stop. Used for mounting rods 3/8 to 5/8 in. diameter. Made from high-strength machined aluminum rod with large knobs for gripping power.