Principaux documents
Z154075
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 35/20
1 EA
49,70 €
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
49,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Joint
joint: SJ35/20
Description générale
For use with Z137294, and for Ace pressure filter/drying funnels.
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5