Principaux documents
22162-U
Supelco
Ampoule de prélèvement de gaz
size 250 mL, PTFE stopcock
Synonyme(s) :
Gas Sampling Bulb, 250 mL
1 EA
228,00 €
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
228,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE stopcock
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Taille
250 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Ces ampoules en verre servent à piéger et transporter les échantillons de gaz, puis à en prélever une aliquote (à travers le septum de type bouchon) pour analyse. Stabilisation par la chaleur de façon à éviter tout risque d′endommagement pendant le transport et lors de l′utilisation sur site. Disponible avec des robinets d′arrêt en téflon ou en verre résistants au vide poussé. Chaque ampoule est livrée avec un septum Thermogreen "Half-hole".
Yao Du et al.
Environmental science & technology, 54(10), 6104-6114 (2020-05-02)
Geogenic ammonium in groundwater owing to mineralization of natural organic matter (NOM) has been reported in different geologic settings, but detailed mechanisms responsible for high ammonium concentration levels are poorly understood. To this end, we chose Quaternary high ammonium aquifer
Questions
  1. ガスサンプリング用真空採取瓶 22162Uに適合するセプタム品番は20608,20633でしょうか? また、20608,20633の違いを教えてください。
    1 answer
    1. The septa recommended for use with Product No. 22162-U (Gas Sampling Bulb) are sold under Product No. 20668 (Thermogreen® LB-1 Septa, cylindrical). These cylindrical half-hole septa are designed specifically for air sampling applications using gas sampling bulbs and purge & trap glassware. They are sold in a package of 100 septa.
      Product Nos. 20608 and 20633 (Thermogreen® LB-2 Septa, plug) are intended for use in the syringe injection system of Shimadzu brand gas chromatography (GC) instruments. The difference between 20608 and 20633 is simply the quantity of septa provided in a single package. 20608 ships with a package of 10 septa, whereas 20633 ships with a package of 50 septa.