Principaux documents
Z180076
Supelco
Colonne de chromatographie Ace large
I.D. × L 50 mm × 600 mm, capacity 1.18 L
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
SB.52
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 582055
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. × L
50 mm × 600 mm
Capacité
1.18 L
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Colonne en verre borosilicaté résistant avec un raccord interne ACE-Threds #50 aux extrémités auquels un grand nombre d′adaptateurs supérieurs ou inférieurs peuvent etre connectés.Convient pour l′échange d′ions ou les travaux avec le charbon actif. Commander les adaptateurs pour colonnes séparément.