Principaux documents
Z549401
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, straight, O.D. × H 35 mm × 250 mm
Synonyme(s) :
bubblers
1 EA
118,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
118,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
D.E. × H
35 mm × 250 mm
D.E. de l'entrée
19 mm
Catégories apparentées
Description générale
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC