Principaux documents
Z173517
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered bellows column
L 280 mm, joint: ST/NS 24/40
1 EA
1 190,00 €
1 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Longueur
280 mm
D.E.
65 mm
Catégories apparentées
Description générale
Vacuum-jacketed. Bellows handle expansion form heat generated in inner straight tube. Strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1