Documents
Z413356
Sigma-Aldrich
Aldrich® Hempel column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 38 mm × 19 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Joint
joint ST/NS24/40
D.E. × D.I.
38 mm × 19 mm
L utile
300 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC