Principaux documents
Z122475
Sigma-Aldrich
Aldrich® Micro Vigreux column
Unjacketed, effective L 190 mm
1 EA
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
108,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint ST/NS14/20
D.I. × D.E.
10 mm × 12 mm
L utile
190 mm
Description générale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Autres remarques
Fits Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC