Z157953
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 1,000 ‑ 4,000 mL
63,10 €
About This Item
63,10 €
Produits recommandés
Matériaux
lead (coated)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18307-0020
Diam. intérieur
71 mm (2.8 in.)
Poids
908 g
Description générale
- Red in color for high visibility
- Fits over flask and seats against shoulder