Principaux documents
Z157937
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 250 ‑ 1,000 mL
1 EA
48,60 €
48,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
48,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
48,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
lead (coated)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 250 ‑ 1,000 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18307-0010
D.I. de l'anneau
51 mm
D.E. de l'anneau
89 mm
Poids
454 g
Description générale
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP