According to the manufacturer BASi Research Products, this product is a 7.5 cm long platinum wire (0.5 mm diameter) auxiliary/counter electrode.
BASMW1032
Platinum Wire Auxiliary Electrode
Synonyme(s) :
Auxiliary Pt electrode
276,00 €
About This Item
276,00 €
Produits recommandés
Matériaux
CTFE cylinder
gold connector (plated)
L de l'électrode
7.5 cm
Description générale
Application
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
-
Hello, I have doubts about the size of the electrode. 7.5 cm means the whole size of the electrode, or Pt wire only? Actually, we are using Pt Wire Electrode (0.5x50), but I want to buy more than that size.