Principaux documents
Z146501
Sigma-Aldrich
Ace Rotary-evaporator/freeze-drying flask
capacity 250 mL
1 EA
218,00 €
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
218,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Lid
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7030-04
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Capacité
250 mL
Description générale
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Adapter heads and O-rings sold separately.