Principaux documents
Z146544
Sigma-Aldrich
Ace Rotary-Evaporator/Freeze-Drying Flask Adapter Head W/ O-ring
joint: ST/NS 24/40
1 EA
258,00 €
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
258,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Description
with FETFE®
O-ring.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 703021
Catégories apparentées
Description générale
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Flasks sold separately.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.