Principaux documents
Z146242
Sigma-Aldrich
Scienceware® plastic-tubing cutter, replacement blade
size 7/8 in.
1 EA
19,90 €
19,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
19,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122406
Nomenclature NACRES :
NB.35
19,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Taille
7/8 in.
Catégories apparentées
Description générale
Portable, pocket-sized cutter cuts flexible tubing from 1.6mm to 19mm (¹⁄₁₆ to ¾") O.D.
Caractéristiques et avantages
  • Spring-loaded jaw will remain closed for safety when not in use
  • Replaceable, hardened steel blade makes clean, straight cuts
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP